Learn More
1,4-Dichlorobutane, 99%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 216430010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 110-56-5 Peso : 1.21000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità | 1L |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
110-56-5 | |
127.01 | |
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N | |
8059 | |
C(CCCl)CCl |
C4H8Cl2 | |
MFCD00001011 | |
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc | |
1,4-dichlorobutane |
Specifica
1, 4-Dichlorobutane | |
40°C | |
Glass bottle | |
1.16 | |
0.05% max. | |
Undesignated | |
1L | |
110-56-5 | |
100.0 | |
C4H8Cl2 | |
MFCD00001011 | |
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc | |
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dichlorobutane | |
8059 | |
Liquid |
1.1600g/mL | |
Authentic | |
1.4530 to 1.455 | |
1.46 mPa.s (20°C) | |
161°C to 163°C | |
-38°C | |
99+% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
Cl(CH2)4Cl | |
01, 119 | |
Solubility in water: 0.24% (20 c). Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
C(CCCl)CCl | |
127.01 | |
127.01 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
- 1,4-Dichlorobutane
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.