Learn More
1,4-Dichlorobutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10471831
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
110-56-5
C4H8Cl2
127.01
MFCD00001011
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
8059
1,4-dichlorobutane
ClCCCCCl
110-56-5
C4H8Cl2
127.01
MFCD00001011
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
8059
1,4-dichlorobutane
ClCCCCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 4-Dichlorobutane
Nota nome 99+%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -38°C
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 161°C to 163°C
Punto d'infiammabilità 40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Cl(CH2)4Cl
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.455
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 119
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.24% (20 c). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosità 1.46 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 127.01
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dichlorobutane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.