Learn More
1,4-Dichlorophthalazine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11906611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11906611 1 g Bottiglia in vetro 1g
11916611 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11906611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155090010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10-7-4752
InChI Key ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,4-dichlorophthalazine
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dichlorophthalazine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 163.6°C to 163.8°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H4Cl2N2
Quantità 1 g
Beilstein 23,II,177
Sinonimo 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=C(Cl)N=N1
Molecular Weight (g/mol) 199.04
PubChem CID 78501
Peso formulazione 199.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dichlorophthalazine, 98%