Learn More
1,4-Dicyanobutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10646682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646682 1 L Bottiglia in vetro 1L
10530551 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10000860 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10315750 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10646682 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113830010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-69-3 | Molecular Formula: C6H8N2 | Molecular Weight: 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-69-3
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00001975
InChI Key BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC Name hexanedinitrile
SMILES C(CCC#N)CC#N
Specifikationer
Materiale o nome chimico 1, 4-Dicyanobutane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 1.0°C to 3.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 295.0°C
Punto d'infiammabilità 163°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NC(CH2)4CN
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Quantità 1 L
Beilstein 02, 653
Indice di Merck 15, 152
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Viscosità 5.8 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dicyanobutane
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Faroangivelser
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.