Learn More
1,4-Diethoxybenzene, 98%
Codice prodotto. 11458336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458336 500 g 500g
11438336 25 g 25g
11448336 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458336 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15385.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 122-95-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-95-2
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00015146
InChI Key VWGNFIQXBYRDCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, 1,4-diethoxy, p-diethoxybenzene, hydroquinone diethyl ether, benzene, p-diethoxy, diethoxybenzene, 1,4-diethoxy-benzen, benzene,4-diethoxy, 1,4-diethoxybenzol, hydroquinonedlethylether, acmc-209ans
PubChem CID 67150
IUPAC Name 1,4-diethoxybenzene
SMILES CCOC1=CC=C(OCC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diethoxybenzene
Punto di fusione 69°C to 71°C
Punti di ebollizione 245°C to 248°C
Quantità 500 g
Beilstein 2044373
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 98%