Learn More
1,4-Diethylbenzene, 98%
Codice prodotto. 10559240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10559240 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10182520 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10559240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114150050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-05-5
Formula molecolare C10H14
Molecular Weight (g/mol) 134.22
Numero MDL MFCD00009264
InChI Key DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
PubChem CID 7734
ChEBI CHEBI:34062
IUPAC Name 1,4-diethylbenzene
SMILES CCC1=CC=C(CC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Diethylbenzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -43°C
Colore Colorless
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 184°C
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(C2H5)2
Indice di rifrazione 1.4935 to 1.4955
Quantità 5 mL
Beilstein 05, 426
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride,miscible with ethanol,ether and acetone
Peso formulazione 134.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Diethylbenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.