Learn More
1,4-Diethylbenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Diethylbenzene |
| CAS | 105-05-5 |
| Formula molecolare | C10 H14 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Benzene, p-diethyl- (8CI), p-Xylene, α,α'-dimethyl- (7CI), 1,4-Diethylbenzene, p-Diethylbenzene, p-Ethylethylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc(CC)cc1 |
| IUPAC Name | 1,4-diethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.22 |
| Peso formulazione | 134.1096 |