Learn More
1,4-Difluoro-2-iodobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11461430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11461430 5 g 5g
11451430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11461430 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26890.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2265-92-1
Formula molecolare C6H3F2I
Molecular Weight (g/mol) 239.99
Numero MDL MFCD03094151
InChI Key WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 223084
IUPAC Name 1,4-difluoro-2-iodobenzene
SMILES FC1=CC=C(F)C(I)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Densità 1.998
Punti di ebollizione 178°C to 179°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Indice di rifrazione 1.563
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Sinonimo 2,5-difluoroiodobenzene, benzene,1,4-difluoro-2-iodo, 2,5-difluoro-1-iodobenzene, benzene, 1,4-difluoro-2-iodo, pubchem4402, acmc-209fxx, 1,4-bis fluoranyl-2-iodanyl-benzene
Peso formulazione 239.99
Percent Purity 97%