Learn More
1,4-Difluorobenzene, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11423317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11423317 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16217.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-36-3
Formula molecolare C6H4F2
Molecular Weight (g/mol) 114.10
Numero MDL MFCD00000344
InChI Key QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
PubChem CID 10892
ChEBI CHEBI:38585
IUPAC Name 1,4-difluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Difluorobenzene
Punto di fusione -13°C
Densità 1.166
Punti di ebollizione 88°C to 89°C
Punto d'infiammabilità 2°C (35°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.441
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1904541
Indice di Merck 14,3148
Peso formulazione 114.09
Percent Purity 99%