Learn More
1,4-Diformylpiperazine, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11449246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449246 500 g 500g
11429246 25 g 25g
11439246 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449246 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18097.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4164-39-0
Formula molecolare C6H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 142.16
Numero MDL MFCD00006153
InChI Key CBLGQEBXWDKYDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-diformylpiperazine, 1,4-piperazinedicarboxaldehyde, pubchem15032, acmc-1ago2, 1,4-piperazine dialdehyde, piperazine-1,4-dicarboxaldehyde, 1,4 piperazinedicarboxaldehyde
PubChem CID 77821
IUPAC Name piperazine-1,4-dicarbaldehyde
SMILES O=CN1CCN(CC1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diformylpiperazine
Punto di fusione 126°C to 129°C
Punti di ebollizione 154°C (0.25 mmHg)
Odore Odorless
Quantità 500 g
Beilstein 121175
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 142.16
Percent Purity ≥98%