missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Descrizione
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 74936-73-5 |
| Nomi componenti o analita | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H18 N2 O6 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H18N2O6/c1-4-25-17(22)14-10(3)18-9(2)13(16(20)21)15(14)11-6-5-7-12(8-11)19(23)24/h5-8,15,18H,4H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C |
| IUPAC Name | 5-ethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?