missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Descrizione
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 74936-72-4 |
| Nomi componenti o analita | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H16 N2 O6 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H16N2O6/c1-8-12(15(19)20)14(13(9(2)17-8)16(21)24-3)10-5-4-6-11(7-10)18(22)23/h4-7,14,17H,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C |
| IUPAC Name | 5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?