Learn More
1,4-Dihydroxyanthraquinone, 96%
Codice prodotto. 10697672 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10697672 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10607682 5 g Bottiglia in vetro 5g
10081430 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10697672 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132180010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 81-64-1 | C14H8O4 | 240.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-64-1
Formula molecolare C14H8O4
Molecular Weight (g/mol) 240.21
Numero MDL MFCD00001209
InChI Key GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
PubChem CID 6688
ChEBI CHEBI:37487
IUPAC Name 1,4-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 4-Dihydroxyanthraquinone
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 191.0°C to 193.0°C
Colore Brown-Red to Orange
Punti di ebollizione 450.0°C
Punto d'infiammabilità 222°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 kg
Beilstein 08, 450
Indice di Merck 15, 8180
Informazioni di solubilità Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,ether,benzene,sulfuric,acid,potassium chloride,chloroform,acetone,,aqueous alkali and other organic solvents
Peso formulazione 240.21
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smalt.