Learn More
1,4-Dihydroxyanthraquinone, TRC
Codice prodotto. 30138196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138196 1 g 1g
30135757 500 mg 500mg
30003476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138196 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4555931G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-64-1
Formula molecolare C14 H8 O4
Molecular Weight (g/mol) 240.21
Sinonimo Anthraquinone, 1,4-dihydroxy- (8CI), 1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,4-Dihydroxyanthraquinone, C.I. 58050, C.I. Solvent Orange 100, C.I. Solvent Orange 86, Chinizarin, DAQ, Macrolex Orange GG, NSC 15367, NSC 229036, NSC 40899, NSC 646569, Quinizarin, Quinizarine, Smoke Orange 18, Smoke Orange R, Solvent Orange 100, Solvent Orange 86, 9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy-
IUPAC Name 1,4-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMILES Oc1ccc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
Specifications
Materiale o nome chimico Quinizarin
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
Peso formulazione 240.0423