Learn More
1,4-Dihydroxynaphthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 571-60-8 |
| Formula molecolare | C10 H8 O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,4-Dihydroxynaphthalene, 1,4-Naphthohydroquinone, 1,4-Naphthoquinol, Hydronaphthoquinone, Naphthohydroquinone, α-Naphthoquinhydrone |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,11-12H |
| SMILES | Oc1ccc(O)c2ccccc12 |
| IUPAC Name | naphthalene-1,4-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.17 |
| Peso formulazione | 160.0524 |