Learn More
1,4-Diidobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Diidobenzene |
| CAS | 624-38-4 |
| Formula molecolare | C6H4I2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | p-Diiodo-benzene, 4-Iodophenyl Iodide, NSC 6297, p-Diiodobenzene, p-Phenylene Diiodide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H |
| SMILES | Ic1ccc(I)cc1 |
| IUPAC Name | 1,4-diiodobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 329.9 |
| Peso formulazione | 329.8402 |