Learn More
1,4-Diiodo-2,5-dimethylbenzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10272532
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10272532 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10272532 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB13663DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Diiodo-2, 5-dimethylbenzene
CAS 1124-08-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Quantità 1 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C8H8I2
Formula lineare I2C6H2(CH3)2
Numero MDL MFCD00829126
Sinonimo 2,5-diiodo-p-xylene, benzene,1,4-diiodo-2,5-dimethyl, 2,5-diiodo-rho-xylene, maybridge1_002567, 1,4-bis iodanyl-2,5-dimethyl-benzene
InChI Key WJYYUEQVECTILJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(I)=C(C)C=C1I
IUPAC Name 1,4-diiodo-2,5-dimethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 357.96
PubChem CID 2736171
Peso formulazione 357.95
Percent Purity 97%