Learn More
1,4-Diiodobenzene, 98%
Codice prodotto. 10743381 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10743381 50 g Bottiglia in vetro 50g
10137793 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10743381 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 185970500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-38-4
Formula molecolare C6H4I2
Molecular Weight (g/mol) 329.9
Numero MDL MFCD00001054
InChI Key LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
PubChem CID 12208
IUPAC Name 1,4-diiodobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1I)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Diiodobenzene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 128°C to 132°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 285°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4I2
Quantità 50 g
Beilstein 05, 227
Peso formulazione 329.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Diiodobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.