Learn More
1,4-Diiodooctafluorobutane, 97%, stab. with copper
Codice prodotto. 11495277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495277 25 g 25g
11485277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11495277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22660.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 375-50-8 | C4F8I2 | 453.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 375-50-8
Formula molecolare C4F8I2
Molecular Weight (g/mol) 453.84
Numero MDL MFCD00042263
InChI Key JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
PubChem CID 78993
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diiodooctafluorobutane
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione -9°C
Densità 2.487
Punti di ebollizione 85°C (100 mmHg)
Formula lineare I(CF2)4I
Indice di rifrazione 1.4294
Quantità 25 g
Beilstein 1777548
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 453.84
Percent Purity 97%