Learn More
1,4-Diiodooctafluorobutane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Diiodooctafluorobutane |
| CAS | 375-50-8 |
| Formula molecolare | C4F8I2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane, 1,4-Diiodoperfluorobutane, Octafluoro-1,4-diiodobutane, alpha,ω-Diiodoperfluorobutane |
| InChI Formula | InChI=1S/C4F8I2/c5-1(6,3(9,10)13)2(7,8)4(11,12)14 |
| SMILES | FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I |
| Molecular Weight (g/mol) | 453.83 |
| Peso formulazione | 453.7962 |