Learn More
1,4-Diisocyanatobutane, 97%
Codice prodotto. 11955681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11955681 25 g Bottiglia in vetro 25g
10173151 1 g Bottiglia in vetro 1g
10318840 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11955681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 314380250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4538-37-8 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4538-37-8
Formula molecolare C6H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Numero MDL MFCD00075559
InChI Key OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 350453
IUPAC Name 1,4-diisocyanatobutane
SMILES C(CCN=C=O)CN=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Diisocyanatobutane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 102.0°C to 104.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 106°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare OCN(CH2)4NCO
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Quantità 25 g
Numero UN 2206
Gravità specifica 1.1
Sinonimo 1,4-butanediisocyanate, tetramethylene diisocyanate, 1,4-disocyanatobutane, acmc-1afua, 1,4-diisocyanato-butane, butane-1,4-diisocyanate, #, butane,1,4-diisocyanato, 1,4-butanediyl diisocyanate, butane, 1,4-diisocyanato
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid