Learn More
1,4-Diisocyanatobutane, TRC
Codice prodotto. 30377213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377213 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377213 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4518251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diisocyanatobutane
CAS 4538-37-8
Formula molecolare C6H8N2O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1,4-Diisocyanatobutane, 1,4-Butanediol Diisocyanate, 1,4-Butylene Diisocyanate, 1,4-Tetramethylenediisocyanate, Butane 1,4-diisocyanate, Butylenediisocyanate, Isocyanic acid, tetramethylene ester (6CI, 7CI, 8CI), NSC 510650, Tetramethylene Diisocyanate, Tetramethylene Isocyanate
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
SMILES O=C=NCCCCN=C=O
IUPAC Name 1,4-diisocyanatobutane
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Peso formulazione 140.06