Learn More
1,4-Diisocyanatobutane, TRC
Codice prodotto. 30374554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374554 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374554 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD451825500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diisocyanatobutane
CAS 4538-37-8
Formula molecolare C6H8N2O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 1,4-Diisocyanatobutane, 1,4-Butanediol Diisocyanate, 1,4-Butylene Diisocyanate, 1,4-Tetramethylenediisocyanate, Butane 1,4-diisocyanate, Butylenediisocyanate, Isocyanic acid, tetramethylene ester (6CI, 7CI, 8CI), NSC 510650, Tetramethylene Diisocyanate, Tetramethylene Isocyanate
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
SMILES O=C=NCCCCN=C=O
IUPAC Name 1,4-diisocyanatobutane
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Peso formulazione 140.06