Learn More
1,4-Diisopropylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30388353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388353 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388353 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4553805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diisopropylbenzene
CAS 100-18-5
Formula molecolare C12 H18
Quantità 5 g
Sinonimo Benzene, p-diisopropyl- (8CI), 1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Diisopropylbenzene, NSC 84198, p-Di-iso-propylbenzene, p-Diisopropylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
IUPAC Name 1,4-di(propan-2-yl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 162.27
Peso formulazione 162.1409