Learn More
1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30378587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378587 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378587 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD494773500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene
CAS 24599-58-4
Formula molecolare C9H12O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,5-Dimethoxytoluene
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(C)c1
IUPAC Name 1,4-dimethoxy-2-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Peso formulazione 152.0837