Learn More
1,4-Dimethoxybenzene, TRC
Codice prodotto. 30387055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387055 25 g -
30376456 100 g -
30376191 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30387055 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45638025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-78-7
Formula molecolare C8 H10 O2
Molecular Weight (g/mol) 138.164
Sinonimo Benzene, p-dimethoxy- (8CI), 1,4-Dimethoxybenzene, 1,4-Dimethoxybenzol, 4-Methoxyanisole, DMB, Hydroquinone dimethyl ether, Methyl 4-methoxyphenyl ether, Methyl p-methoxyphenyl ether, NSC 7483, Quinol dimethyl ether, p-Dimethoxybenzene, p-Hydroquinone dimethyl ether, p-Methoxyanisole
IUPAC Name 1,4-dimethoxybenzene
SMILES COc1ccc(OC)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dimethoxybenzene
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Peso formulazione 138.0681