Learn More
(1,4-Dimethyl-2-piperazinyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1, 4-Dimethyl-2-piperazinyl)methanol |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 144.22 |
| Percent Purity | 95% |