Learn More
(1,4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10803001
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10803001 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10149679 1 g Amber Glass Bottle 1g
10038319 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10803001 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13813CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 131922-07-1
Formula molecolare C7H17N3
Molecular Weight (g/mol) 143.234
InChI Key DKFODFYKOIZTMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methylamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methyl amine, 1-1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanamine, 1-1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine
PubChem CID 10464433
IUPAC Name (1,4-dimethylpiperazin-2-yl)methanamine
SMILES CN1CCN(C(C1)CN)C
Specifica
Materiale o nome chimico (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 143.23
Percent Purity 97%