Learn More
1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 231.12 |
| Percent Purity | 95% |