Learn More
1,4-Dinitrobenzene, 98%
Codice prodotto. 10598512 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10598512 5 g Bottiglia in vetro 5g
10391491 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10598512 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 408650050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-25-4 | C6H4N2O4 | 168.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-25-4
Formula molecolare C6H4N2O4
Molecular Weight (g/mol) 168.11
Numero MDL MFCD00007314
InChI Key FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
PubChem CID 7492
ChEBI CHEBI:51398
IUPAC Name 1,4-dinitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dinitrobenzene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 173°C to 175°C
Colore Ochre to Orange
Densità 1.6300g/mL
Punti di ebollizione 299°C
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NO2C6H4NO2
Quantità 5 g
Beilstein 05, 261
Indice di Merck 15, 3299
Gravità specifica 1.63
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene,chloroform,,ethyl acetate,acetone and toluene
Peso formulazione 168.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dinitrobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.