Learn More
1,4-Dioxan-2-one, TRC
Codice prodotto. 30379978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379978 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48536025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxan-2-one
CAS 3041-16-5
Formula molecolare C4H6O3
Quantità 25 g
Sinonimo (2-Hydroxyethoxy)acetic Acid delta-Lactone, p-Dioxan-2-one, 2-Oxo-1,4-dioxane, 2-p-Dioxanone, Dioxanone, NSC 60534, p-Dioxanone
InChI Formula InChI=1S/C4H6O3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H2
SMILES O=C1COCCO1
IUPAC Name 1,4-dioxan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Peso formulazione 102.0317