Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 4-Dioxane-2, 3-diol |
| Punto di fusione | 92°C to 94°C |
| CAS | 4845-50-5 |
| CAS min. % | 97.5 |
| Colore | White |
| CAS max % | 100.0 |
| Quantità | 5 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Powder or Crystalline Powder |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,4-Dioxane-2,3-diol
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.