Learn More
1,4-Dioxane-2,5-dione, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2694806
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
502-97-6
C4H4O4
116.07
MFCD00081108
RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
65432
1,4-dioxane-2,5-dione
O=C1COC(=O)CO1
502-97-6
C4H4O4
116.07
MFCD00081108
RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
65432
1,4-dioxane-2,5-dione
O=C1COC(=O)CO1
Materiale o nome chimico 1, 4-Dioxane-2, 5-dione
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Peso formulazione 116.07
Percent Purity 97%
Quantità 10 g