Learn More
1,4-Dioxane-2,5-dione, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 4-Dioxane-2, 5-dione |
| CAS min. % | 97.0 |
| Quantità | 10 g |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Peso formulazione | 116.07 |
| Percent Purity | 97% |