Learn More
1,4-Dioxane-2,5-dione, 97%
Codice prodotto. 11460601
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460601 5 g 5g
11470601 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11460601 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20096.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 502-97-6 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 502-97-6
Formula molecolare C4H4O4
Molecular Weight (g/mol) 116.07
Numero MDL MFCD00081108
InChI Key RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
PubChem CID 65432
IUPAC Name 1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES O=C1COC(=O)CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane-2,5-dione
Punto di fusione 81°C to 83°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 116.07
Percent Purity 97%