Learn More
1,4-Dioxane-2,5-dione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Dioxane-2,5-dione |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4O4/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H2 |
| Peso formulazione | 116.011 |