Learn More
1,4-Dioxane, 99.5%, for analysis, stabilized
Codice prodotto. 10013280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10013280 1 L Bottiglia in vetro 1L
10217550 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10648503 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10013280 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 270490010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    144.00€ / 1L
    Risparmia 13.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-91-1
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00006571
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane
Punto di fusione 12.0°C
Nota nome Stabilized
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Densità 1.0340g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4205 to 1.4220
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 1.034
Viscosità 1.32 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max.
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Indice di Merck 15, 3328
Punti di ebollizione 101.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dioxane