Learn More
1,4-Dioxane, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, stabilized, AcroSeal™
Codice prodotto. 10352702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10352702 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
10762393 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
11386515 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
10388533 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10352702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 364340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    144.00€ / 1L
    Risparmia 22.00€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
1, 4-Dioxane, 99.5%, C4H8O2, CAS Number-123-91-1, diethylene dioxide, 1,4-dioxacyclohexane, 1,4-diethylene dioxide, dioxanne, dioxan, di ethylene oxide, diethylene ether, tetrahydro-p-dioxin, p-dioxane, dioxane, 1L, 0.002 % max., 19, 3, 101.0 deg.C, 100.0, 99.4, CHEBI:47032, Yellow to Brown | CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-91-1
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00006571
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dioxane
Punto di fusione 12.0°C
Nota nome Over Molecular Sieves
CAS min. % 99.4
Colore Yellow to Brown
CAS max % 100.0
Densità 1.0340g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4205 to 1.4220
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 1.034
Viscosità 1.32 mPa.s (20°C)
Numero UN 1165
Acqua 0.005% Max.
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Indice di Merck 15, 3328
Punti di ebollizione 101.0°C
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.