Learn More
1,4-Dioxane, 99.8%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-217128
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
123-91-1
C4H8O2
88.106
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-diossano
C1COCCO1
123-91-1
C4H8O2
88.106
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-diossano
C1COCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane
Punto di fusione 12.0°C
Nota nome Water <50ppm
CAS min. % 99.75
CAS max % 100.0
Densità 1.0340g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4205 to 1.4220
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001 % max.
Gravità specifica 1.034
Numero UN 1165
Viscosità 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 01,333
Indice di Merck 15, 3328
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 99.8%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.