Learn More
1,4-Dioxane, 99.8%, Extra Dry, Stabilized
Codice prodotto. 15249626 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 25 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15249626 4 x 25 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15249626 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.70€
    72.40€ / 100mL
    Risparmia 6.30€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane
pH 6 to 8
Punto di fusione 12.0°C
CAS 123-91-1
Colore Colorless
Aspetto Colorless
Densità 1.0340g/mL
Quantità 4 x 25 mL
Punto d'infiammabilità 12°C
Punto di combustione 355°C (671°F)
Odore Petroleum distillates
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4205 to 1.4220
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Gravità specifica 1.034
Note percentuale saggio Extra Dry, Stabilized
Formula molecolare C4H8O2
Pressione del vapore 41mbar at 20°C
Numero MDL MFCD00006571
Viscosità 1.32 mPa.s (20°C)
Numero UN 1165
Indice di Merck 153,328
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Punti di ebollizione 101.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
IUPAC Name 1,4-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 99.8%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.