Learn More
1,4-Dioxane, ACS, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15676700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15676700 1 L Aluminum Bottle 1L
15698450 4 L Aluminum Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15676700 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 6769341L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-91-1
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00006571
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane
Punto di fusione 12°C
Colore Colorless
Densità 1.034g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.22
Punto di combustione 356°C
Odore Aromatic
Imballaggio Aluminum Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
Numero UN UN1165
Beilstein 102551
Punti di ebollizione 100°C to 104°C
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.0%