Learn More
1,4-Dioxane, anhydrous, 99.8%, stab. with 1-3ppm BHT, packaged under argon in resealable AcroSeal™ bottles
Codice prodotto. 16378207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16378207 1 L 1L
16368207 100 mL 100mL
16388207 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16378207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047305.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 123-91-1 | C{4}H{8}O{2}
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 11.8°C
CAS 123-91-1
Quantità 1 L
Formula molecolare C{4}H{8}O{2}
Punti di ebollizione 100°C to 102°C
Percent Purity 99.8%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane, anhydrous, 99.8%, stab. with 1-3ppm BHT, packaged under argon in resealable AcroSeal« bottles
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane