Learn More
1,4-Dioxane-d{8}, 99% (Isotopic)
Codice prodotto. 15421457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15421457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15421457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036516.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 17647-74-4 | C4H8O2 | 96.155 g/mol
1,4-Dioxane-d{8} is used as a solvent in nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and acts as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane-d8
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.13 g/mL
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 1 g
CAS 17647-74-4
Punto di fusione 12°C
Punti di ebollizione 101°C
Formula molecolare C4H8O2
Numero MDL MFCD00044239
Numero UN UN1165
Sinonimo 1,4-dioxane-d8, 2h8-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-d8, 99 atom % d, 2 h?-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-2lh8, 1,4-dioxane d8, 1,4-dioxane-d8, ≥99 atom % d, 1,4-dioxane-d isotopic 1g, 1,4-dioxane-d8 >99.0 atom % d, 1 4-dioxane-d8 99 atom % d
Informazioni di solubilità Miscible with water.
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
SMILES C1COCCO1
IUPAC Name 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1,4-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 96.155
PubChem CID 87209
Peso formulazione 96.16
Percent Purity 99%