Learn More
1,4-Dioxane-d8, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 12979204 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Imballaggio:
Amber Prescored Glass Ampule
Dimensione della confezione:
1mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12979204
Marca: SPEX Certiprep S1716
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,4-Dioxane-d817647-74-41000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane-d8
Imballaggio Amber Prescored Glass Ampule
Quantità 1 mL
CAS 17647-74-4, 67-56-1
CAS min. % 0.1, 99.9
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C4H8O2
Sinonimo 1,4-dioxane-d8, 2h8-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-d8, 99 atom % d, 2 h?-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-2lh8, 1,4-dioxane d8, 1,4-dioxane-d8, ≥99 atom % d, 1,4-dioxane-d isotopic 1g, 1,4-dioxane-d8 >99.0 atom % d, 1 4-dioxane-d8 99 atom % d
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
SMILES C1COCCO1
IUPAC Name 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1,4-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 96.155
PubChem CID 87209
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane-d8
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Product intended for laboratory use only