Learn More
1,4-Dioxane, HPLC Grade, 99% min, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 11334848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11334848 250 mL 250mL
11324848 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11334848 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043167.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,4-Dioxane HPLC Grade is used as a mobile phase in high performance liquid chromatography and liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-91-1
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00006571
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dioxane
Punto di fusione 11.8°C
Densità 1.034
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 12°C (54°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.422
Intervallo percentuale saggio 99% min
Beilstein 102551
Punti di ebollizione 100°C to 102°C
Informazioni di solubilità Miscible with water,most organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Peso formulazione 88.11
Grado HPLC