Learn More
1,4-Dioxane, HPLC Grade, 99% min
Codice prodotto. 11358167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358167 1 L 1L
11348167 4 x 1 L 4L
11368167 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11358167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022913.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,4-Dioxane HPLC Grade is used as a mobile phase in high performance liquid chromatography and liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-91-1
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00006571
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dioxane
Punto di fusione 11.8°C
Nota nome Filtered through 0.2μ filters.
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.034
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C (54°F)
Punto di combustione 375°C (707°F)
Odore Ether like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.422
Intervallo percentuale saggio 99% min.
Pressione del vapore 41 hPa (31mm Hg) at 20°C
Numero UN 1165
Beilstein 102551
Punti di ebollizione 100°C to 102°C
Informazioni di solubilità Miscible with water,most organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Peso formulazione 88.11
Grado HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 4-Dioxane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane