Learn More
1,4-Dioxane, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Solstice
Codice prodotto. 15663910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
210 kg
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
210kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15663910 210 kg 210kg
15643910 1 L 1L
15653910 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15663910 Fornitore Fluka N. del fornitore 33147210KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 123-91-1
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00006571
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densità 1.034g/mL at 25°C
Quantità 210 kg
Limite di esplosione 0.22
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Punto di combustione 356°F
Pressione del vapore 40mmHg (25°C), 27mmHg (20°C)
Numero UN 1165
Beilstein 102551
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.