Learn More
1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391331
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
97096-16-7
C8H15NO2
157.21
MFCD04114556
KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N
1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine
14634315
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine
NC1CCC2(CC1)OCCO2
97096-16-7
C8H15NO2
157.21
MFCD04114556
KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N
1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine
14634315
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine
NC1CCC2(CC1)OCCO2
Materiale o nome chimico 1, 4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 97%