Learn More
1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10506144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10506144 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10235854 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10506144 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08523CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 97096-16-7
Formula molecolare C8H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 157.21
Numero MDL MFCD04114556
InChI Key KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine
PubChem CID 14634315
IUPAC Name 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine
SMILES NC1CCC2(CC1)OCCO2
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 97%