Learn More
1,4-Diphenoxybenzene, 97%
Codice prodotto. 11472647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11472647 5 g 5g
11482647 25 g 25g
11404220 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14864.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3061-36-7 | C18H14O2 | 262.308 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3061-36-7
Formula molecolare C18H14O2
Molecular Weight (g/mol) 262.308
Numero MDL MFCD00038368
InChI Key UVGPELGZPWDPFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, 1,4-diphenoxy, p-diphenoxybenzene, hydroquinone diphenyl ether, p-phenoxyphenoxybenzene, benzene, p-diphenoxy, 4-phenoxydiphenyl oxide, 1,1'-1,4-phenylenebis oxy dibenzene, 1,4-diphenoxy-benzene, acmc-1cqa0
PubChem CID 520487
ChEBI CHEBI:39271
IUPAC Name 1,4-diphenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diphenoxybenzene
Punto di fusione 72°C to 73°C
Densità 1.083
Punti di ebollizione 172°C (0.01 mmHg)
Punto d'infiammabilità 202°C (395°F)
Quantità 5 g
Beilstein 2215945
Peso formulazione 262.31
Percent Purity 98%